Läs mer
3'-Kloro-4'-hydroxyacetofenon, TRC
Produktkod. 30352113
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30352113 500 mg
1 options
Produktkod. 30352113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366580500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
CAS 2892-29-7
Molekylformel C8 H7 Cl O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(3-kloro-4-hydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 170.59
Formel vikt 170.0135
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.