Läs mer
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile, 95%
Produktkod. 11315469
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315469 1 g 1g
11325469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50434.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2315-81-3 | C7H4ClNO | 153.565 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2315-81-3
Molekylformel C7H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 153.565
MDL-nummer MFCD01567246
InChI-nyckel CRYPJUOSZDQWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-cyanophenol, 3-chloro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem4726, 4-cyano-2-chlorophenol, buttpark 4357-94, acmc-1clj1, pharmabridge p-1867, buttpark 43\57-94
PubChem CID 2735739
IUPAC-namn 3-klor-4-hydroxibensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Smältpunkt 147°C to 149°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.57
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.