Läs mer
3-Chloro-4’-hydroxybenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| CAS | 61002-52-6 |
| Molekylformel | C13H9ClO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (3-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, 4-(3-chlorobenzoyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-3-1-2-10(8-11)13(16)9-4-6-12(15)7-5-9/h1-8,15H |
| LEDER | C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)C2=CC=C(C=C2)O |
| IUPAC-namn | (3-chlorophenyl)-(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.66 |
| Formel vikt | 232.0291 |