Läs mer
3-Chloro-4-hydroxypyridine, 98%
Produktkod. 15432139
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15432139
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64783.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 89284-20-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89284-20-8
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.54
MDL-nummer MFCD04114248
InChI-nyckel NKEYLLFRPHHBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-4-ol, 4-pyridinol, 3-chloro, 3-chloropyridin-4 1h-one, 3-chloro-4-hydroxy pyridine, pubchem6680, 3-chloro-4-pyridinol, 3-chloropyridine-4-ol, acmc-20a0ep, 4 1h-pyridinone,3-chloro
PubChem CID 2762929
IUPAC-namn 3-chloro-1H-pyridin-4-one
LEDER ClC1=CNC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-hydroxypyridine
Smältpunkt 204°C to 205°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1363515
Formel vikt 129.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.