Läs mer
3-Kloro-4-hydroxypyridin, 98 %
Produktkod. 15442139
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442139 5 g 5g
15452139 250 mg 250mg
15432139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64783.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 89284-20-8 | C5H4ClNO | 129,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89284-20-8
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.54
MDL-nummer MFCD04114248
InChI-nyckel NKEYLLFRPHHBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-4-ol, 4-pyridinol, 3-chloro, 3-chloropyridin-4 1h-one, 3-chloro-4-hydroxy pyridine, pubchem6680, 3-chloro-4-pyridinol, 3-chloropyridine-4-ol, acmc-20a0ep, 4 1h-pyridinone,3-chloro
PubChem CID 2762929
IUPAC-namn 3-klor-lH-pyridin-4-on
LEDER ClC1=CNC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-hydroxypyridine
Smältpunkt 204 °C till 205 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1363515
Formel vikt 129.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.