Läs mer
3-Chloro-4-iodoaniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11492387
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11492387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14256.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
3-Chloro-4-iodoaniline used as a intermediate for organic syntheses.
Notes
Light sensitive. Store in dark. Store in cool, dry place in tightly closed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135050-44-1
Molekylformel C6H5ClIN
Molekylvikt (g/mol) 253.47
MDL-nummer MFCD00051845
InChI-nyckel ONZHMGRKWJMTDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3-chloro-4-iodo, 3-chloro-4-iodobenzenamine, 4-amino-2-chloroiodobenzene, 3-chloro-4-iodophenylamine, pubchem3812, 3-chloro4-iodoaniline, zlchem 1106, acmc-209bxp, 3-chloro-4-iodo-aniline, 3-chloro-4-iodo aniline
PubChem CID 282926
IUPAC-namn 3-chloro-4-iodoaniline
LEDER NC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-iodoaniline
Smältpunkt 65°C to 71°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3236464
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 253.47
Procent renhet 98%