Läs mer
3-Chloro-4-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15490799
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490799 1 g 1g
15400809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63866.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77332-79-7
Molekylformel C5H3ClIN
Molekylvikt (g/mol) 239.44
MDL-nummer MFCD00272199
InChI-nyckel SQXBYRRNGPVSAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12602200
IUPAC-namn 3-chloro-4-iodopyridine
LEDER C1=CN=CC(=C1I)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-iodopyridine
Smältpunkt 104 °C till 108 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Synonym pyridine, 3-chloro-4-iodo, pubchem9822, acmc-1birm, 3-chloro-4-iodo-pyridine, pyridine,3-chloro-4-iodo, ksc644e7r, 3-chloro-4-iodopyridine
Formel vikt 239.44
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast