Läs mer
3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15410699
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410699 1 g 1g
15420699 5 g 5g
15430699 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63806.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41965-95-1
Molekylformel C8H11Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 208.082
MDL-nummer MFCD01211460
InChI-nyckel IKWWOZCEHOYKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride, 3-chloro-4-methoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-chloro-4-methoxybenzylamine hcl, 4-aminomethyl-2-chloroanisole hcl, 4-aminomethyl-2-chloroanisole hydrochloride, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl methanamine hydrochloride, acmc-1ambw, 3-chloro-4-methoxybenzylamine.hcl, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methoxy-, hydrochloride 1:1, chloromethoxybenzylaminehydrochloride
PubChem CID 2764287
IUPAC-namn (3-chloro-4-methoxyphenyl)methanamine;hydrochloride
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
Smältpunkt 250°C to 255°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 208.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast