Läs mer
3-klor-4-metoxifenylborsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10316264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10316264 5 g Glasflaska 5g
10471854 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10316264 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427920050
Kemiska identifierare
CAS 175883-60-0
Molekylformel C7H8BClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.40
MDL-nummer MFCD04039888
InChI-nyckel VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-2-chloroanisole, 3-chloro-4-methoxyphenyl boranediol, boronic acid, 3-chloro-4-methoxyphenyl, akos brn-0653, 3-chloro-4, acmc-1c1io, ksc489k9h, 3-chloro-4-methoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 3247522
IUPAC-namn (3-klor-4-metoxifenyl)borsyra
LEDER COC1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 240°C to 250°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H3(Cl)B(OH)2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.4
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.