Läs mer
3-Klor-4-metylanilin, 98 %
Produktkod. 11472787
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472787 250 g 250g
11462787 1000 g 1000g
11329499 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15439.30
 Begränsad artikel
CAS: 95-74-9 | C7H8ClN | 141,598 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-74-9
Molekylformel C7H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 141.598
MDL-nummer MFCD00007773
InChI-nyckel RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-p-toluidine, 2-chloro-4-aminotoluene, 4-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylbenzenamine, 3-chloro-4-methylphenylamine, 1-amino-3-chloro-4-methylbenzene, 4-methyl-3-chloroaniline, p-toluidine, 3-chloro, gull toxicant
PubChem CID 7255
ChEBI CHEBI:37824
IUPAC-namn 3-klor-4-metylanilin
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methylaniline
Smältpunkt 22 °C till 24 °C
Densitet 1.18
Kokpunkt 236 °C till 238 °C
Flampunkt 130 °C (266 °F)
Brytningsindex 1.584
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2239
Beilstein 636511
Formel vikt 141.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.