Läs mer
3-Klor-4-metylanilin, TRC
Produktkod. 30358646
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30358646 500 g
1 options
Produktkod. 30358646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC587865500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methylaniline
CAS 95-74-9
Molekylformel C7 H8 Cl N
Kvantitet 500 g
Synonym p-Toluidine, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-4-methylbenzenamine, 1-Amino-3-chloro-4-methylbenzene, 2-Chloro-4-aminotoluene, 3-Chloro-4-methylaniline, 3-Chloro-4-methylphenylamine, 3-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-2-chlorotoluene, 4-Methyl-3-chloroaniline, DRC 1347, NSC 96620
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
LEDER Cc1ccc(N)cc1Cl
IUPAC-namn 3-klor-4-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 141.6
Formel vikt 141.0345