Läs mer
3-klor-4-metylbensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642305
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10642305 25 g 25g
10671313 1 g 1g
10475142 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10642305 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00685EB
Kemiska identifierare
CAS 42413-03-6
Molekylformel C7H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 225.083
MDL-nummer MFCD00203987
InChI-nyckel GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, pubchem5098, acmc-209jpd, 2-chloro-p-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-4-methylphenyl sulfone, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonylchloride, 3-chloro-4-methylbenzensulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-toluene-4-sulfonic acid chloride
PubChem CID 259744
IUPAC-namn 3-klor-4-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 225.09
Procent renhet 97%