Läs mer
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11339905
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339905 1 g 1g
11349905 5 g 5g
11359905 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19886.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42413-03-6
Molekylformel C7H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 225.083
MDL-nummer MFCD00203987
InChI-nyckel GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, pubchem5098, acmc-209jpd, 2-chloro-p-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-4-methylphenyl sulfone, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonylchloride, 3-chloro-4-methylbenzensulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-toluene-4-sulfonic acid chloride
PubChem CID 259744
IUPAC-namn 3-klor-4-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 34°C to 38°C
Kokpunkt 155°C to 156°C (19 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2364094
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 225.09
Procent renhet 99%