Läs mer
3-Chloro-4-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11494737
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494737 25 g 25g
11474737 1 g 1g
11484737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21228.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5162-82-3
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.592
MDL-nummer MFCD00045841
InChI-nyckel SDKUOEOJAXGCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-p-toluic acid, p-toluic acid, 3-chloro, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl-benzoic acid, 3-chloro-4-methyl benzoic acid, pubchem4569, acmc-1ayqf, 4-09-00-01743 beilstein handbook reference, ksc272s4h, 3-chloro,4-methylbenzoic acid
PubChem CID 78840
IUPAC-namn 3-chloro-4-methylbenzoic acid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methylbenzoic acid
Smältpunkt 198°C to 200°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 170.6
Procent renhet 97%