Läs mer
3-chloro-4-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 3-chloro-4-methylbenzoic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 170.59 |
| Procent renhet | 97% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto