Läs mer
3-chloro-4-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-chloro-4-methylbenzoic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 170.59 |
| Procent renhet | 97% |