Läs mer
3-Chloro-4-methylbenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-methylbenzoic acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 170.0135 |