Läs mer
3-klor-4-metylbensylalkohol, teknisk, blandning av isomerer, Thermo Scientific™
Produktkod. 11310478
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310478 5 g 5g
11300478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043819.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39652-32-9
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.61
MDL-nummer MFCD00016863
InChI-nyckel NLRJZTGNCBMNKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123486
IUPAC-namn (3-klor-4-metylfenyl)metanol
LEDER CC1=CC=C(CO)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methylbenzyl alcohol
Namnnotering Mixture of isomers
Kvantitet 5 g
Synonym 3-chloro-4-methylbenzyl alcohol, 3-chloro-4-methylphenyl methanol, benzenemethanol, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylphenyl methan-1-ol, 3-chloro-4-methylbenzyl pound inverted question markalcohol, 3-chloro-4-methylbenzylalcohol, pubchem23926, acmc-20an6l, benzenemethanol,3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylphenyl methanol #
Formel vikt 156.61
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska