Läs mer
3-klor-4-metylbensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10019661
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10019661 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10009661 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10019661 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00917EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 67952-93-6
Molekylformel C8H10ClN
Molekylvikt (g/mol) 155.625
MDL-nummer MFCD00014816
InChI-nyckel MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 106225
IUPAC-namn (3-klor-4-metylfenyl)metanamin
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-chloro-4-methylbenzylamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 155.63
Procent renhet 97%