Läs mer
3-klor-4-metylfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377179
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377179 5 g 5g
11387179 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377179 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27385.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 615-62-3 | Molekylformel: C7H7ClO | Molekylvikt: 142,58 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-62-3
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.58
MDL-nummer MFCD00060319
InChI-nyckel VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-p-cresol, p-cresol, 3-chloro, 3-chloro-4-methyl-phenol, acmc-20aibl, pubchem3671, 2-chloro-4-hydroxytoluene, phenol,3-chloro-4-methyl, p-cresol, 3-chloro-8ci, 3-chloro-4-methylphenol
PubChem CID 14853
IUPAC-namn 3-klor-4-metylfenol
LEDER CC1=CC=C(O)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methylphenol
Smältpunkt 51 °C till 53 °C
Kokpunkt 228 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3437
Formel vikt 142.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.