Läs mer
3-klor-4-metylfenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358595
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358595 25 g 25g
11338595 1 g 1g
11348595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12064.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28479-22-3 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28479-22-3
Molekylformel C8H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 167.59
MDL-nummer MFCD00013858
InChI-nyckel UKTKKMZDESVUEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-4-methylphenylisocyanate, benzene, 2-chloro-4-isocyanato-1-methyl, 3-chloro-p-tolyl isocyanate, isocyanic acid 3-chloro-4-methylphenyl ester, 3-chloro-4-methyl phenyl isocyanate, acmc-1ar7g, 3-chlor-4-methylphenylisocyanat, 2-chloro-4-isocyanato toluene, 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate un2236 poison
PubChem CID 62832
IUPAC-namn 2-klor-4-isocyanato-l-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Smältpunkt 20°C to 24°C
Densitet 1.224
Kvantitet 25 g
Brytningsindex 1.556
UN-nummer UN2236
Beilstein 2690771
Kokpunkt 225°C
Formel vikt 167.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.