Läs mer
3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11985681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11985681 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 11985681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390430050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Smältpunkt 23.0°C
CAS 28479-22-3
CAS Min % 97.5
Färg Colorless to Yellow
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Brytningsindex 1.5560 to 1.5580 (20°C, 589nm)
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C8H6ClNO
MDL-nummer MFCD00013858
Synonym 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-4-methylphenylisocyanate, benzene, 2-chloro-4-isocyanato-1-methyl, 3-chloro-p-tolyl isocyanate, isocyanic acid 3-chloro-4-methylphenyl ester, 3-chloro-4-methyl phenyl isocyanate, acmc-1ar7g, 3-chlor-4-methylphenylisocyanat, 2-chloro-4-isocyanato toluene, 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate un2236 poison
Kokpunkt 225.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
InChI-nyckel UKTKKMZDESVUEE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=O
IUPAC-namn 2-chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 167.59
PubChem CID 62832
Formel vikt 167.59
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.