Learn More
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 30165-96-9 |
| Molekylformel | C6 H8 Cl N3 O S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol, Timolol Maleate Imp F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2 |
| LEDER | Clc1nsnc1N2CCOCC2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.67 |
| Formel vikt | 205.0077 |