Läs mer
3-kloro-4-nitroanilin, 95 %
Produktkod. 11314666
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314666 1 g 1g
11304666 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32581.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 825-41-2 | C6H5ClN2O2 | 172,568 g/mol
3-klor-4-nitroanilin används som en farmaceutisk och medicinsk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-klor-4-nitroanilin används som en farmaceutisk och
medicinsk intermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 825-41-2
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.568
MDL-nummer MFCD00085922
InChI-nyckel LDSIOPGMLLPSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3-chloro-4-nitro, aniline, 3-chloro-4-nitro, 3-chlor-4-nitroanilin, 3-chloro-4-nitrobenzenamine, zlchem 908, pubchem9594, acmc-209ppd, 2-chloro-4-aminonitrobenzene, 4-amino-2-chloronitrobenzene, 3-chloro-4-nitro-phenylamine
PubChem CID 69996
IUPAC-namn 3-klor-4-nitroanilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-nitroaniline
Smältpunkt 157 °C till 161 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 172.57
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.