Läs mer
3-Chloro-4-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-nitrophenol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H |
| Formel vikt | 172.988 |