Läs mer
3-klor-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-tiadiazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10109399
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10109399 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10109399 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00274DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-chloro-4-(pyridin-3-yl)-1, 2, 5-thiadiazole
CAS 131986-28-2
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H4ClN3S
MDL-nummer MFCD03066187
Kvantitet 1 g
Synonym 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
InChI-nyckel CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1
IUPAC-namn 3-(4-klor-l,2,5-tiadiazol-3-yl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 197.64
PubChem CID 10488164
Formel vikt 197.64
Procent renhet 95%