missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15497157
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497157 1 g 1g
15498835 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15497157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34225.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 773129-45-6
Molekylformel C10H6ClF3O3
Molekylvikt (g/mol) 266.6
MDL-nummer MFCD06205341
InChI-nyckel SCXWBICVJJGFSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-trifluoromethoxy cinnamic acid, 2e-3-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid
PubChem CID 57367865
IUPAC-namn 3-[3-chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)OC(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 266.6
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.