Läs mer
3-Kloro-4-(trifluormetyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 15470396
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470396 250 mg 250mg
15460396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53120.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 847756-88-1 | C7H5BClF3O2 | 224,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 847756-88-1
Molekylformel C7H5BClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.37
MDL-nummer MFCD03788417
InChI-nyckel OCHKTAGGJMWISO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-borono-2-chlorobenzotrifluoride, boronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem23707, acmc-209pwg
PubChem CID 3772958
IUPAC-namn [3-klor-4-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 206 °C till 212 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 224.38
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.