Läs mer
3-klor-4-(trifluormetyl)bensylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15414907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414907 1 g 1g
15424907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32212.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 361393-92-2
Molekylformel C8H5BrClF3
Molekylvikt (g/mol) 273.477
MDL-nummer MFCD11519327
InChI-nyckel DRGNXDDQVUFCEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-trifluoromethylbenzylbromide, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, jrd, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl benzen, benzene, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl
PubChem CID 23512765
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-2-klor-l-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Brytningsindex 1.5185
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 273.48
Procent renhet 97%