Läs mer
3-chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO3/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)10)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12) |
| Formel vikt | 189.9833 |