Läs mer
3-chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzoic Acid |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12) |
| Formel vikt | 189.9833 |