Läs mer
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15434437
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15434437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31801.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017777-55-7
Molekylformel C7H6ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 176.571
MDL-nummer MFCD09832264
InChI-nyckel GHNZALBLIAFCPB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 46737504
IUPAC-namn 3-chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol
LEDER COC1=C(C=C(C=C1Cl)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol
Smältpunkt 62°C to 65°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.57
Procent renhet 97%