Läs mer
3-Klor-5-fluorbensenboronsyra, 95 %
Produktkod. 15424827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424827 1 g 1g
15434827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32137.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 328956-61-2 | C6H5BClFO2 | 174,36 g/mol
3-klor-5-fluorbensenboronsyra används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-klor-5-fluorbensenboronsyra används som ett viktigt
råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328956-61-2
Molekylformel C6H5BClFO2
Molekylvikt (g/mol) 174.36
MDL-nummer MFCD06801741
InChI-nyckel XYQDHVBKUNNLGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl, pubchem6363, acmc-1agjy, ksc497k5n, 3-borono-5-fluorochlorobenzene, 3-chloro-5-fluoro-benzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluoro-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 15391287
IUPAC-namn (3-klor-5-fluorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(F)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 174.37
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.