missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Klor-5-fluorbensenboronsyra, 95 %

Product Code. p-7031162
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15424827 1 g 1g
15434827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15424827 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H32137.03
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

CAS: 328956-61-2 | C6H5BClFO2 | 174,36 g/mol

3-klor-5-fluorbensenboronsyra används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användningsområden 3-klor-5-fluorbensenboronsyra används som ett viktigt
råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.

Löslighet Något löslig i
vatten.

Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 328956-61-2
Molekylformel C6H5BClFO2
Molekylvikt (g/mol) 174.36
MDL-nummer MFCD06801741
InChI-nyckel XYQDHVBKUNNLGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl, pubchem6363, acmc-1agjy, ksc497k5n, 3-borono-5-fluorochlorobenzene, 3-chloro-5-fluoro-benzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluoro-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 15391287
IUPAC-namn (3-klor-5-fluorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(F)=CC(Cl)=C1

Specifications

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 174.37
Procent renhet 95%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.