Läs mer
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10515983 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10515983 1 g Glasflaska 1g
10386412 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10515983 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 374760010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 25026-64-6
Molekylformel C7H4ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 174.56
MDL-nummer MFCD00973904
InChI-nyckel QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro-benzoic acid, 3-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-3-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluorobenzoicacid, pubchem1373, acmc-209ggm, intermediates-zcf02673, ksc497i9n, rarechem al be 1247
PubChem CID 2734840
IUPAC-namn 3-chloro-5-fluorobenzoic acid
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 153°C to 154°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H3(Cl)COOH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller granulat
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.