Läs mer
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid |
| CAS | 25026-64-6 |
| Molekylformel | C7H4ClFO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(F)cc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-5-fluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.56 |
| Formel vikt | 173.9884 |