Läs mer
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10462713 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10462713
Brand: Thermo Scientific Acros 374770010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 327056-73-5
Molekylformel C7H3ClFN
Molekylvikt (g/mol) 155.56
MDL-nummer MFCD03407967
InChI-nyckel GIKLRWNRBOLRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro benzonitrile, 3-chloro-5-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 3-chloro-5-fluoro, 5-chloro-3-fluorobenzenecarbonitrile, 5-chloro-3-fluorobenzonitrile, pubchem4725, acmc-1afkx, 3-fluoro-5-chloro-benzonitrile, 5-fluoro-3-chloro-benzonitrile, buttpark 45\01-07
PubChem CID 2734841
IUPAC-namn 3-chloro-5-fluorobenzonitrile
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Smältpunkt 53.0°C to 57.0°C
CAS Min % 97.5
Färg Yellow
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel ClC6H3(F)CN
Formel vikt 155.56
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.