Läs mer
3-klor-5-fluorbensylalkohol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7031150
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15404807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32122.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 79944-64-2 | C7H6ClFO | 160.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79944-64-2
Molekylformel C7H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 160.57
MDL-nummer MFCD03788554
InChI-nyckel VJTJBAMDTCIMOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobenzyl alcohol, 3-chloro-5-fluorophenyl methanol, 3-chloro-5-fluoro-phenyl methanol, rarechem al bd 1247, benzenemethanol,3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluoro phenyl methanol, 3-chloro-5-fluoro-phenyl-methanol, 3-chloro-5-fluorophenyl methan-1-ol
PubChem CID 2734835
IUPAC-namn (3-klor-5-fluorfenyl)metanol
LEDER OCC1=CC(F)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 1 g
Formel vikt 160.58
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.