Läs mer
3-klor-5-fluorbensylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10727533 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10727533 1 g Glasflaska 1g
10616083 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727533 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 374700010
Kemiska identifierare
CAS 493024-39-8
Molekylformel C7H5BrClF
Molekylvikt (g/mol) 223.47
MDL-nummer MFCD03788472
InChI-nyckel PKSAHOPFPPAUOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-chloro-5-fluorobenzylbromide, 5-chloro-3-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro, 5-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-3-chloro-5-fluorotoluene, pubchem4896, acmc-209kfr, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro-benzene
PubChem CID 2734834
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-klor-5-fluorbensen
LEDER FC1=CC(Cl)=CC(CBr)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 25°C to 30°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H3(F)CH2Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 223.47
Procent renhet 97%
Fysisk form Low Melting Crystals, Crystalline Mass or Liquid After Melting
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.