Läs mer
3-klor-5-fluorfenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Produktkod. 15471576
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471576 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15471576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54775.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide
CAS 480438-50-4
Molekylformel C6H3BrClFMg
MDL-nummer MFCD02260214
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl magnesium, ikmssontwseqmt-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, magnesium, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel IKMSSONTWSEQMT-UHFFFAOYSA-M
LEDER FC1=CC(Cl)=CC([Mg]Br)=C1
IUPAC-namn magnesium;1-klor-3-fluorbensen-5-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778633
Formel vikt 233.75
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF