Läs mer
3-Chloro-5-Hydroxy-2-pentanone (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-5-Hydroxy-2-pentanone |
| CAS | 13045-13-1 |
| Molekylformel | C5 H9 Cl O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloro-5-hydroxy-2-pentanone, 3-Chloro-4-oxo-1-pentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-4(8)5(6)2-3-7/h5,7H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)C(Cl)CCO |
| IUPAC-namn | 3-chloro-5-hydroxypentan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.577 |
| Formel vikt | 136.029 |