Läs mer
3-Chloro-5-hydroxymethylphenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-5-hydroxymethylphenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1112210-59-9 |
| Molekylformel | C13H18BClO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | [3-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol, 3-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18BClO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-9(8-16)6-11(15)7-10/h5-7,16H,8H2,1-4H3 |
| LEDER | NC(=O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | [3-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.54 |