missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chloro-5-iodo-L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-5-iodo-L-tyrosine |
| CAS | 889871-36-7 |
| Molekylformel | C9H9ClINO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Chloro-3-iodo-L-tyrosine, (S)-2-Amino-3-(3-chloro-4-hydroxy-5-iodophenyl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClINO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cc1cc(Cl)c(O)c(I)c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(3-chloro-4-hydroxy-5-iodophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.53 |
| Formel vikt | 340.9316 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?