Läs mer
3-Klor-5-metoxilin, TRC
Produktkod. 30360648
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360648 1 g
30363374 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30360648 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3679001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10272-06-7
Molekylformel C7H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 157.6
Synonym 5-Chloro-m-anisidine, 3-Chloro-5-methoxybenzenamine
IUPAC-namn 3-klor-5-metoxianilin
LEDER COc1cc(N)cc(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-methoxyaniline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3
Formel vikt 157.0294