Läs mer
3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 94%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid |
| Smältpunkt | 185°C to 189°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 186.4 |
| Procent renhet | 94% |