missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15437157
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437157 1 g 1g
15468835 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15437157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34217.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1240257-81-1
Molekylformel C7H3Cl2F5OS
Molekylvikt (g/mol) 301.05
MDL-nummer MFCD16652451
InChI-nyckel GLJCAZZLRUQUSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-pentafluorosulfur benzoyl chloride, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 3-chloro-5-pentafluorothio benzoyl chloride
PubChem CID 66523519
IUPAC-namn 3-chloro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzoyl chloride
LEDER FS(F)(F)(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(=C1)C(Cl)=O

Spezifikation

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 301.06
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.