Läs mer
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11316889
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316889 1 g 1g
11326889 5 g 5g
2 options
Produktkod. 11316889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26788.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde is used as pharmaceutical intermediates
Solubility
Soluble in water (3.3 g/L (20°C)).
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 433926-48-8
Molekylformel C8H4ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.563
MDL-nummer MFCD06660305
InChI-nyckel LWQSWEYYGGFLDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethoxy, 5-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 17750734
IUPAC-namn 3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
LEDER C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brytningsindex 1.4765
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (3.3g/L (20°C)).
Formel vikt 224.57
Procent renhet 97%