Läs mer
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475327
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15475327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32579.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017778-52-7
Molekylformel C7H4ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 212.55
MDL-nummer MFCD09832330
InChI-nyckel GDQVMGRMDBOXLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethoxy phenol, 5-chloro-3-trifluoromethoxy phenol, 3-chloro-5-trifluoromethoxy phenol, jrd
PubChem CID 46737653
IUPAC-namn 3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
LEDER OC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Brytningsindex 1.4702
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.56
Procent renhet 97%