Läs mer
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11336879
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336879 10 g 10g
11326879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26782.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 477535-43-6
Molekylformel C8H4ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 208.56
MDL-nummer MFCD04115845
InChI-nyckel NWSKKQLZBXTZTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 5-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem18511, acmc-20a4r6
PubChem CID 3857033
IUPAC-namn 3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(C=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brytningsindex 1.487
Kvantitet 10 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 208.57
Procent renhet 97%