Läs mer
3-klor-5-(trifluormetyl)bensen-1,2-diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10133114
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133114 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10133114 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB05127EA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine
CAS 132915-80-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H6ClF3N2
MDL-nummer MFCD00042198
Kvantitet 10 g
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride, 1,2-diamino-3-chloro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, timtec-bb sbb003446, buttpark 75\04-15, 1,2-diamino-3-chloro-5trifluoromethylbenzene
InChI-nyckel NVNLHLRVSHJKBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC(=CC(Cl)=C1N)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-klor-5-(trifluormetyl)bensen-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 210.58
PubChem CID 735784
Formel vikt 210.59
Procent renhet 97%